Tisk…
6-Nitroindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Nitro-1H-indole
OR10187-1G OR10187-5G
APOSOR10187-1GEA 622 CZK
APOSOR10187-1G APOSOR10187-5G
6-Nitroindole
6-Nitroindole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 137…143 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051497
CAS číslo: 4769-96-4