5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10185-25G
OR10185-5G
APOSOR10185-25GEA
3110
CZK
APOSOR10185-25G
APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C10H9NO2 MW: 175,19 g/mol Bod tání: 179…184 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005623 CAS číslo: 10601-19-1 EINECS: 234-220-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...