Tisk…
5-Methoxyindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10184-25G OR10184-5G OR10184-100G
APOSOR10184-25GEA 1240 CZK
APOSOR10184-25G APOSOR10184-5G APOSOR10184-100G
5-Methoxyindole
5-Methoxyindole
Vzorec: C₉H₉NO
Bod varu: 176…178 °C/17mmHg
Bod tání: 52…58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005674
CAS číslo: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3