Tisk…
5-Hydroxyindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
OR10182-100G OR10182-25G OR10182-5G
APOSOR10182-100GEA 12400 CZK
APOSOR10182-100G APOSOR10182-25G APOSOR10182-5G
5-Hydroxyindole 98%
5-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod tání: 106…111 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005677
CAS číslo: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6