Tisk…
Indole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
OR10181-25G OR10181-5G
APOSOR10181-25GEA 1080 CZK
APOSOR10181-25G APOSOR10181-5G
Indole-5-carbonitrile
Indole-5-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005669
CAS číslo: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4