Tisk…
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1018-1G OR1018-5G
APOSOR1018-1GEA 7010 CZK
APOSOR1018-1G APOSOR1018-5G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Vzorec: C₁₁H₈Cl₂N₂O
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800421
CAS číslo: 849021-02-9