Indol-3-ylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
OR10177-100G
OR10177-25G
OR10177-5G
APOSOR10177-100GEA
2610
CZK
APOSOR10177-100G
APOSOR10177-25G
APOSOR10177-5G
Indol-3-ylacetonitrile 98%
Indol-3-ylacetonitrile
Vzorec:
C₁₀H₈N₂ MW: 156,19 g/mol Bod varu: 157…160 °C Bod tání: 33…36 °C Bod vzplanutí: 112 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005628 CAS číslo: 771-51-7 EINECS: 212-232-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |