Tisk…
2-Methylindoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10176-100G OR10176-25G
APOSOR10176-100GEA 996 CZK
APOSOR10176-100G APOSOR10176-25G
2-Methylindoline
2-Methylindoline
Vzorec: C₉H₁₁N
Bod varu: 228…229 °C
Bod tání: –51 °C
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005706
CAS číslo: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0