2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR10175-1G
OR10175-5G
APOSOR10175-1GEA
622
CZK
APOSOR10175-1G
APOSOR10175-5G
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₉NO Bod tání: 200…205 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00012077 CAS číslo: 5416-80-8 EINECS: 226-512-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...