Tisk…

2,3,3-Trimethylindolenine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR10172-100G OR10172-25G OR10172-500G
APOSOR10172-100GEA 1700 CZK
APOSOR10172-100G APOSOR10172-25G APOSOR10172-500G
2,3,3-Trimethylindolenine
2,3,3-Trimethylindolenine
Vzorec: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Bod varu: 228…229 °C/744mmHg
Hustota: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005724
CAS číslo: 1640-39-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR