Tisk…
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1017-1G OR1017-5G
APOSOR1017-1GEA 2860 CZK
APOSOR1017-1G APOSOR1017-5G
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide 97%
2,4-Dichlorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO₂S
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094617
CAS číslo: 20532-15-4