Tisk…
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
OR10162-100G
APOSOR10162-100GEA 3580 CZK
APOSOR10162-100G
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Vzorec: C₆H₆N₂S
MW: 138,1902 g/mol
Bod tání: 103…104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01626055
CAS číslo: 138564-58-6