Tisk…
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1016-10G OR1016-5G
APOSOR1016-10GEA 14190 CZK
APOSOR1016-10G APOSOR1016-5G
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2,6-dichlorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₄BrCl₂NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094616
CAS číslo: 351003-55-9