Tisk…
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
OR10158-100G OR10158-25G
APOSOR10158-100GEA 1870 CZK
APOSOR10158-100G APOSOR10158-25G
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 98%
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Bod varu: 114…115 °C/11mmHg
Bod tání: 44…48 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005431
CAS číslo: 18791-75-8