Tisk…
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10155-100G OR10155-25G
APOSOR10155-100GEA 2820 CZK
APOSOR10155-100G APOSOR10155-25G
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 90%
3-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₆OS
Bod varu: 215 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005430
CAS číslo: 5834-16-2
EINECS: 227-418-8