Tisk…
5-Chloro-2-thenoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid
OR10153-25G OR10153-5G
APOSOR10153-25GEA 705 CZK
APOSOR10153-25G APOSOR10153-5G
5-Chloro-2-thenoic acid
5-Chloro-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,6 g/mol
Bod tání: 154…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041426
CAS číslo: 24065-33-6