Tisk…
2-Chloro-3-methylthiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10152-100G OR10152-25G OR10152-500G
APOSOR10152-100GEA 1660 CZK
APOSOR10152-100G APOSOR10152-25G APOSOR10152-500G
2-Chloro-3-methylthiophene
2-Chloro-3-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅ClS
MW: 132,61 g/mol
Bod varu: 147…149 °C
Hustota: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130083
CAS číslo: 14345-97-2
UN: 1993
ADR: 3,III