Tisk…

2-Bromo-5-nitrothiophene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR10150-25G
APOSOR10150-25GEA 3110 CZK
APOSOR10150-25G
2-Bromo-5-nitrothiophene
2-Bromo-5-nitrothiophene
Vzorec: C₄H₂BrNO₂S
MW: 208,04 g/mol
Bod varu: 235…237 °C
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00022493
CAS číslo: 13195-50-1
EINECS: 236-155-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR