Tisk…
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1015-100G OR1015-25G
APOSOR1015-100GEA 9530 CZK
APOSOR1015-100G APOSOR1015-25G
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄Br₂N₂
MW: 275.93
Bod tání: 160…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179571
CAS číslo: 68385-95-5