Tisk…
2,3,5-Tribromothiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10149-100G OR10149-25G OR10149-500G
APOSOR10149-100GEA 1330 CZK
APOSOR10149-100G APOSOR10149-25G APOSOR10149-500G
2,3,5-Tribromothiophene
2,3,5-Tribromothiophene
Vzorec: C₄HBr₃S
Bod varu: 120 °C/11mmHg
Bod tání: 25…29 °C
Hustota: 2,483 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014521
CAS číslo: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7