Tisk…
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10148-50G OR10148-100G OR10148-500G
APOSOR10148-50GEA 622 CZK
APOSOR10148-50G APOSOR10148-100G APOSOR10148-500G
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Vzorec: C₆H₄O₄S
Bod tání: 355…360 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016896
CAS číslo: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2