Tisk…
2-Acetylbenzo[b]thiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Acetylbenzothiophene
OR10146-100G OR10146-25G
APOSOR10146-100GEA 3540 CZK
APOSOR10146-100G APOSOR10146-25G
2-Acetylbenzo[b]thiophene 98%
2-Acetylbenzo[b]thiophene
Vzorec: C₁₀H₈OS
Bod tání: 89…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00090217
CAS číslo: 22720-75-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III