3-Thiophenemethanol 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
OR10141-1G
OR10141-25G
OR10141-5G
APOSOR10141-1GEA
622
CZK
APOSOR10141-1G
APOSOR10141-25G
APOSOR10141-5G
3-Thiophenemethanol 98+%
3-Thiophenemethanol
Vzorec:
C₅H₆OS MW: 114,17 g/mol Bod varu: 86…88 °C/10mmHg Hustota: 1,211 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014534 CAS číslo: 71637-34-8 EINECS: 275-741-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)