Tisk…
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1014-1G OR1014-5G
APOSOR1014-1GEA 1240 CZK
APOSOR1014-1G APOSOR1014-5G
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonamide
2,4,6-Trichlorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₄Cl₃NO₂S
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955746
CAS číslo: 28460-30-2