Tisk…
2-Chlorothiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Thienyl chloride
OR10138-100G OR10138-5G OR10138-25G
APOSOR10138-100GEA 2150 CZK
APOSOR10138-100G APOSOR10138-5G APOSOR10138-25G
2-Chlorothiophene 98%
2-Chlorothiophene
Vzorec: C₄H₃ClS
MW: 118,59 g/mol
Bod varu: 127…129 °C
Bod tání: –72 °C
Hustota: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005421
CAS číslo: 96-43-5
EINECS: 202-505-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III