Tisk…
3-Methylthiophene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR10137-25G OR10137-100G OR10137-500G
APOSOR10137-25GEA 622 CZK
APOSOR10137-25G APOSOR10137-100G APOSOR10137-500G
3-Methylthiophene 99%
3-Methylthiophene
Vzorec: C₅H₆S
Bod varu: 115…117 °C
Bod tání: –69 °C
Hustota: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005470
CAS číslo: 616-44-4
EINECS: 210-482-6
UN: 1993
ADR: 3,II