Tisk…
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR10136-1G OR10136-5G OR10136-25G
APOSOR10136-1GEA 1660 CZK
APOSOR10136-1G APOSOR10136-5G APOSOR10136-25G
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec: C₅H₆BrClN₂O₂
MW: 241,4703 g/mol
Bod tání: 160,2…161.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037350
CAS číslo: 16079-88-2
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II