Tisk…
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
OR10135-2.5KG OR10135-500G OR10135-100G
APOSOR10135-2.5KGEA 6850 CZK
APOSOR10135-2.5KG APOSOR10135-500G APOSOR10135-100G
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin 98%
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Vzorec: C₅H₆Br₂N₂O₂
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003189
CAS číslo: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II