Tisk…
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
OR10134-100G OR10134-25G OR10134-500G
APOSOR10134-100GEA 1450 CZK
APOSOR10134-100G APOSOR10134-25G APOSOR10134-500G
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₉NO₂
MW: 91.11
Bod varu: 264…265 °C
Hustota: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008140
CAS číslo: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
UN: 2735
ADR: 8 II