Tisk…

2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Hydroxyanthranilic acid

OR10133-100G OR10133-25G
APOSOR10133-100GEA 1870 CZK
APOSOR10133-100G APOSOR10133-25G
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 247 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007870
CAS číslo: 394-31-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR