2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR1013-1G
OR1013-5G
APOSOR1013-1GEA
6220
CZK
APOSOR1013-1G
APOSOR1013-5G
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
2-(Chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Vzorec:
C₈H₈Cl₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094615 CAS číslo: 112230-20-3 |