Tisk…
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(4-Nitrophenoxy)propanoic acid
OR10128-1G OR10128-5G
APOSOR10128-1GEA 1120 CZK
APOSOR10128-1G APOSOR10128-5G
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid 97+%
3-(4-Nitrophenoxy)propionic acid
Vzorec: C₉H₉NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043748
CAS číslo: 10572-16-4