Tisk…
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
OR10114-100G OR10114-500G OR10114-250G
APOSOR10114-100GEA 622 CZK
APOSOR10114-100G APOSOR10114-500G APOSOR10114-250G
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Vzorec: C₅H₁₀N₂O
Bod varu: 224…226 °C
Bod tání: 8 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003188
CAS číslo: 80-73-9
EINECS: 201-304-8