Tisk…
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine, N-(2,2-Dimethoxyethyl)dimethylamine
OR10113-5ML
APOSOR10113-5MLEA 622 CZK
APOSOR10113-5ML
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal 98%
(Dimethylamino)acetaldehyde dimethylacetal
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
MW: 133,1888 g/mol
Bod varu: 64…66 °C/12mmHg
Hustota: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010205
CAS číslo: 38711-20-5
UN: 1993
ADR: 3,III