Tisk…
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1011-1G OR1011-25G OR1011-5G
APOSOR1011-1GEA 2980 CZK
APOSOR1011-1G APOSOR1011-25G APOSOR1011-5G
4-(4-Bromophenyl)pyrazole 97%
4-(4-Bromophenyl)pyrazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,08 g/mol
Bod tání: 208…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800354
CAS číslo: 849021-16-5