Tisk…
Cyclopropyl methyl ketone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Cyclopropylethanone
OR10100-100G OR10100-25G OR10100-500G
APOSOR10100-100GEA 1870 CZK
APOSOR10100-100G APOSOR10100-25G APOSOR10100-500G
Cyclopropyl methyl ketone
Cyclopropyl methyl ketone
Vzorec: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Bod varu: 113…114 °C
Bod tání: < –70 °C
Hustota: 0,898 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001297
CAS číslo: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II