Tisk…
Chlorocyclopentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclopentyl chloride
OR10099-100G OR10099-500G
APOSOR10099-100GEA 0 CZK
APOSOR10099-100G APOSOR10099-500G
Chlorocyclopentane
Chlorocyclopentane
Vzorec: C₅H₉Cl
Bod varu: 113…114 °C
Bod tání: –94 °C
Hustota: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001360
CAS číslo: 930-28-9
EINECS: 213-212-5
UN: 1993
ADR: 3,II