Tisk…
5-Chloro-2-pentanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloropentan-2-one
OR10086-100G OR10086-25G OR10086-250G
APOSOR10086-100GEA 705 CZK
APOSOR10086-100G APOSOR10086-25G APOSOR10086-250G
5-Chloro-2-pentanone 97%
5-Chloro-2-pentanone
Vzorec: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Bod varu: 63…64 °C/12mmHg
Hustota: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001008
CAS číslo: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III