Tisk…

(3-Bromopropyl)benzene 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR10084-25G OR10084-1G OR10084-5G
APOSOR10084-25GEA 827 CZK
APOSOR10084-25G APOSOR10084-1G APOSOR10084-5G
(3-Bromopropyl)benzene 95%
(3-Bromopropyl)benzene
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Bod varu: 219…220 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000257
CAS číslo: 637-59-2
EINECS: 211-294-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR