Tisk…
5-Aminopentan-1-ol 50% vodný roztok
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Amino-1-pentanol
OR10081-100G OR10081-25G
APOSOR10081-100GEA 4270 CZK
APOSOR10081-100G APOSOR10081-25G
5-Aminopentan-1-ol 50% vodný roztok
5-Aminopentan-1-ol
Vzorec: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Bod varu: 122 °C/16mmHg
Bod tání: 35…37 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008237
CAS číslo: 2508-29-4
UN: 2735
ADR: 8,III