Tisk…
1-Ethylpropylamine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Pentylamine, 3-Aminopentane, Pentan-3-amine
OR10080-500G
APOSOR10080-500GEA 9720 CZK
APOSOR10080-500G
1-Ethylpropylamine 99%
1-Ethylpropylamine
Vzorec: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Bod varu: 88…91 °C
Hustota: 0,748 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008096
CAS číslo: 616-24-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II