Tisk…
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1008-1G
APOSOR1008-1GEA 2730 CZK
APOSOR1008-1G
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,8-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Bod tání: 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00202900
CAS číslo: 215523-34-5