Tisk…
Pentylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
OR10079-100G OR10079-25G
APOSOR10079-100GEA 4370 CZK
APOSOR10079-100G APOSOR10079-25G
Pentylamine
Pentylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
Bod varu: 103…105 °C
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,752 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008236
CAS číslo: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3+8,II