Tisk…
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR100752-1G OR100752-5G
APOSOR100752-1GEA 2480 CZK
APOSOR100752-1G APOSOR100752-5G
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₂S
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051637
CAS číslo: 1131-09-5
EINECS: 214-461-2