Tisk…
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10071-1G OR10071-25G OR10071-5G
APOSOR10071-1GEA 622 CZK
APOSOR10071-1G APOSOR10071-25G APOSOR10071-5G
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
4-Nitrophenyl phenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₉NO₂S
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024700
CAS číslo: 952-97-6