Tisk…
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10070-25G OR10070-5G
APOSOR10070-25GEA 705 CZK
APOSOR10070-25G APOSOR10070-5G
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₄ClNO
Bod tání: 225…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012566
CAS číslo: 50910-54-8