Tisk…
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10059-100G OR10059-25G OR10059-5G
APOSOR10059-100GEA 6720 CZK
APOSOR10059-100G APOSOR10059-25G APOSOR10059-5G
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
2-Cyano-4'-methylbiphenyl
Vzorec: C₁₄H₁₁N
Bod tání: 49…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151805
CAS číslo: 114772-53-1