Tisk…

Tetrabutylamoniumjodid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI

OR10056-100G OR10056-25G
APOSOR10056-100GEA 705 CZK
APOSOR10056-100G APOSOR10056-25G
Tetrabutylamoniumjodid
Tetrabutylamoniumjodid
Vzorec: C₁₆H₃₆IN
Bod tání: 142…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011636
CAS číslo: 311-28-4
EINECS: 206-220-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR