Tisk…
Tetrabutylamoniumbromid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR10054-100G OR10054-1KG OR10054-500G
APOSOR10054-100GEA 744 CZK
APOSOR10054-100G APOSOR10054-1KG APOSOR10054-500G
Tetrabutylamoniumbromid 98%
Tetrabutylamoniumbromid
Vzorec: C₁₆H₃₆BrN
Bod tání: 101…106 °C
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011633
CAS číslo: 1643-19-2
EINECS: 216-699-2