Tisk…
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1005-10G OR1005-1G OR1005-5G
APOSOR1005-10GEA 8700 CZK
APOSOR1005-10G APOSOR1005-1G APOSOR1005-5G
Pyridazine-3-carboxylic acid 96%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
Bod tání: 190…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646333
CAS číslo: 2164-61-6